Läs mer
(R)-3-Amino-3-fenylpropionsyra, 95 %
Produktkod. 15428527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428527 250 mg 250mg
15408527 1 g 1g
15418527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52034.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 83649-48-3 | C9H12ClNO2 | 201,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83649-48-3
Molekylformel C9H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.65
MDL-nummer MFCD01076237
InChI-nyckel ABEBCTCOPRULFS-DDWIOCJRSA-N
Synonym r-3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, l-beta-homophenylglycine hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropionic acid hcl, pubchem5925, d-beta-phenylalanine hcl, r-beta-homophenylglycine hydrochloride, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid, chloride, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid hcl salt
PubChem CID 2734697
IUPAC-namn (3R)-3-amino-3-fenylpropansyra;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 165.19
Känslighet Luftkänslig
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.