Läs mer
(R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31428971
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31428971 25 g
31414957 10 g
31418503 100 g
31427209 5 g
31424417 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31428971 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13283625g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
CAS 65414-78-0
Molekylformel C5H9NO4
MDL-nummer MFCD03424227
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(O)C[C@@H](N)C(OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Procent renhet 95%