Läs mer
(R)-3-Aminoazepan-2-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Aminoazepan-2-one Hydrochloride |
| CAS | 26081-03-8 |
| Molekylformel | C6H12N2O . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@@H]1CCCCNC1=O |
| IUPAC-namn | (3R)-3-aminoazepan-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.63 |
| Formel vikt | 164.0716 |