missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-3-Aminobutan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 61477-40-5 |
| Molekylformel | C4H11NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3R)-3-Amino-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](N)CCO |
| IUPAC-namn | (3R)-3-aminobutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vikt | 89.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?