Läs mer
(R)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride |
| CAS | 334618-23-4 |
| Molekylformel | C5H14Cl2N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (3R)-3-Piperidinamine Dihydrochloride, (R)-(-)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1 |
| IUPAC-namn | (3R)-piperidin-3-amine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.08 |
| Formel vikt | 172.0534 |