Läs mer
(R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347616
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347616 250 mg 250mg
11337616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11173.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116183-81-4
Molekylformel C4H12Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 159.054
MDL-nummer MFCD00070604
InChI-nyckel NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
Synonym 3r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine 2hcl, r-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-3-pyrrolidinamine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, r, pubchem5730
PubChem CID 13500643
IUPAC-namn (3R)-pyrrolidin-3-amine;dihydrochloride
LEDER C1CNCC1N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Smältpunkt ∽283°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 5852700
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation −1.2° (c=10 in Water)
Formel vikt 159.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.