Läs mer
(R)-(+)-3-aminokinuklidindihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10664555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10664555 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10664555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    728.65 SEK / 1g
    Save 106.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 123536-14-1 | C7H14N2·2ClH | 199,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
CAS 123536-14-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H14N2·2ClH
MDL-nummer MFCD00191752
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +22° till +26° (20 °C, 589 nm) (C=1, vatten)
Synonym r-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-+-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3r-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine dihydrochloride, 3r-quinuclidin-3-amine dihydrochloride, r-+-3-aminoquinuclidine 2hcl, 3r-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-1-aza-bicyclo 2.2.2 oct-3-ylamine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine, dihydrochloride, 3r, pubchem9967
InChI-nyckel STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
LEDER C1CN2CCC1C(C2)N.Cl.Cl
IUPAC-namn (3R)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-amin;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 199.12
PubChem CID 12494972
Formel vikt 199.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.