Läs mer
(R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408576
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408576 5 g 5g
15418576 250 mg 250mg
15498566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63889.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tiazoler används i peptidforskning. Används främst inom medicinområdet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiazoler används i peptidforskning. Används främst inom medicinområdet.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. 2-7 °C Kyl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1212136-00-9
Molekylformel C19H21NO7S
Molekylvikt (g/mol) 407.437
MDL-nummer MFCD09864994
InChI-nyckel RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
Synonym methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
PubChem CID 46172874
IUPAC-namn metyl (4R)-3-[bis(4-metoxifenyl)metyl]-2,2-dioxooxatiazolidin-4-karboxylat
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine
Smältpunkt 100°C to 107°C
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.