Läs mer
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid, 95%
Produktkod. 15467356
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467356 5 g 5g
15477356 250 mg 250mg
15457356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15467356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62381.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 198544-42-2 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsyra används som katalysator eller farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsyra används som katalysator eller farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198544-42-2
Molekylformel C23H26N2O6
Molekylvikt (g/mol) 426.469
MDL-nummer MFCD00798648
InChI-nyckel PKAUMAVONPSDRW-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-d-dap boc-oh, n2-fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, fmoc-n-beta-boc-d-alpha,beta-diaminopropionicacid, 2r-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1320, fmoc-d-dpr boc-oh, fmoc-d-dapa boc-oh, fmoc-dap boc-oh hydrate
PubChem CID 17040127
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 426.46
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.