Läs mer
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7034325
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459495 250 mg 250mg
15439495 1 g 1g
15449495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52003.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500789-06-0
Molekylformel C14H18ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 299.751
MDL-nummer MFCD03427959
InChI-nyckel UDUKZORPLJUWTF-LLVKDONJSA-N
Synonym r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, boc-r-3-amino-3-3-chlorophenyl propionic acid, r-3-boc-amino-3-3-chlorophenyl propionic acid, 3r-3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, boc-d-?-phe 3-cl-oh, boc-d-beta-phe 3-cl-oh, boc-phg 3-cl-c*ch2 oh, r-boc-3-chloro-beta-phenylalanine, boc-d-3-amino-3-3-chlorophenyl-propionic acid
PubChem CID 2761720
IUPAC-namn (3R)-3-(3-chlorophenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Smältpunkt 90°C to 92°C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +40° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 299.75
Procent renhet 98%