Läs mer
(R)-3-(Boc-amino)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar H52749.14
Kvantitet 25g
Produktkod. 15479487
  • Logga in för priser / 25g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-3-(Boc-amino)piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in methanol and ethanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
C10H20N2O2
25g
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
tert-butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate
1514172
97%
309956-78-3
MFCD03093382
r-3-boc-aminopiperidine, r-3-boc-amino piperidine, r-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3r-piperidin-3-yl carbamate, tert-butyl r-piperidin-3-ylcarbamate, r-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, r-3-boc-amino-piperidine, r-+-3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, r-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
200.282
200.28