Läs mer
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol, 99 %
Produktkod. 11329535
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329535 250 mg 250mg
11309535 1 g 1g
11319535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18880.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 42969-65-3 | C4H6O | 70,091 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42969-65-3
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.091
MDL-nummer MFCD00211237
InChI-nyckel GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
PubChem CID 638102
IUPAC-namn (2R)-but-3-yn-2-ol
LEDER CC(C#C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Densitet 0.891
Kokpunkt 108 °C till 109 °C
Flampunkt 28 °C (82 °F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2929
Beilstein 3587272
Optisk rotation +47° (Prydligt)
Formel vikt 70.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.