Läs mer
(R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| Formel vikt | 187.1208 |
| Procent renhet | >95% |