missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-3-Carboxy-2-(heptanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Carboxy-2-(heptanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride |
| CAS | 162041-08-9 |
| Molekylformel | C14 H28 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-14(18)19-12(10-13(16)17)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| LEDER | [Cl-].CCCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-carboxy-2-heptanoyloxypropyl]-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.829 |
| Formel vikt | 309.171 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?