Läs mer
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levocarnitine Chloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 197.0819 |