Läs mer
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, 97%, ee 98%
Produktkod. 11329405
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329405 5 g 5g
11319405 1 g 1g
11339405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18555.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57090-45-6 | C3H7ClO2 | 110.537 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57090-45-6
Molekylformel C3H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 110.537
MDL-nummer MFCD00135169
InChI-nyckel SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Synonym r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
PubChem CID 148793
ChEBI CHEBI:18663
IUPAC-namn (2R)-3-klorpropan-1,2-diol
LEDER C(C(CCl)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Densitet 1.322
Kokpunkt 213°C
Flampunkt 137°C (279°F)
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2689
Beilstein 2202928
Optisk rotation −0.9° (Neat)
Formel vikt 110.54
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.