Läs mer
(R)-(-)-3-Kloro-1,2-propandiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 57090-45-6 |
| Molekylformel | C3H7ClO2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | (2R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (2R)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-Monochlorohydrin, (R)-alpha-Chlorohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)CCl |
| IUPAC-namn | (2R)-3-kloropropan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.54 |
| Formel vikt | 110.0135 |