Läs mer
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, TRC
Produktkod. 17921785
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921785 10 g
17931785 5 g
17931145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17921785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37959610G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100306-33-0
Molekylformel C9 H11 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 170.64
Synonym (αR)-α-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, (R)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
IUPAC-namn (1R)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
LEDER O[C@H](CCCl)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
Formel vikt 170.0498