Läs mer
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, 98%
Produktkod. 10694755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10694755 5 g Glasflaska 5g
10021614 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694755 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132958-72-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132958-72-6
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00191347
InChI-nyckel AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-3-dimethylamino pyrrolidine, r-dmap, 3r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, r-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
PubChem CID 2758521
IUPAC-namn (3R)-N,N-dimetylpyrrolidin-3-amin
LEDER CN(C)C1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Kokpunkt 166°C
Flampunkt 51.7°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.