Läs mer
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride |
| Smältpunkt | 194°C to 197°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Optisk rotation | +3.1° (c=1 in Water) |
| Formel vikt | 187.11 |
| Procent renhet | 97% |