Läs mer
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15418925
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418925 250 mg 250mg
15408925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34401.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864448-61-3
Molekylformel C6H16Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 187.108
MDL-nummer MFCD08704347
InChI-nyckel LCPKWRSLMCUOOZ-QYCVXMPOSA-N
Synonym r-+-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, r-dimethylpyrrolidin-3-yl-amine dihydrochloride, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-dimethylaminopyrrolidine 2hcl, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine 2hcl, r-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine.2hcl, r-3-dimethylaminopyrrolidine dihydrochloride, dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine dihydrochloride
PubChem CID 53487164
IUPAC-namn (3R)-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine;dihydrochloride
LEDER CN(C)C1CCNC1.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride
Smältpunkt 194°C to 197°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation +3.1° (c=1 in Water)
Formel vikt 187.11
Procent renhet 97%