Läs mer
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11471540
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471540 5 g 5g
15477635 250 mg 250mg
11461540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471540 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26947.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 136725-55-8 | C4H9ClFN | 125,571 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136725-55-8
Molekylformel C4H9ClFN
Molekylvikt (g/mol) 125.571
MDL-nummer MFCD04038717
InChI-nyckel LENYOXXELREKGZ-PGMHMLKASA-N
Synonym r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidinehydrochloride, r-3-fluoro-pyrrolidine hcl, 3r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, pyrrolidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3r, snxdjhbrbbruuuqx@, r-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 2759162
IUPAC-namn (3R)-3-fluorpyrrolidin;hydroklorid
LEDER C1CNCC1F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Smältpunkt 181 °C till 184 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 125.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.