Läs mer
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrofenyl)propionsyra, 98 %
Produktkod. p-7034355
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15409535 250 mg 250mg
15489525 1 g 1g
15499525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15409535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52037.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 517905-93-0 | C24H20N2O6 | 432,43 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som ett aktivt läkemedelsmellanprodukt.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Noter
Förvara bort oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517905-93-0
Molekylformel C24H20N2O6
Molekylvikt (g/mol) 432.43
MDL-nummer MFCD03428045
InChI-nyckel DRESTDPDCGPKNI-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, fmoc-d-beta-phe 2-no2-oh, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, pubchem24026, fmoc-beta-phe 2-no2-oh, fmoc-d-?-phe 2-no2-oh, n-fmoc-2-nitro-l-beta-phenylalanine, fmoc-r-3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, r-3-fmoc-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid
PubChem CID 2761743
IUPAC-namn 3-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)-3-(2-nitrofenyl)propansyra
LEDER OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Smältpunkt 170 °C till 172 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation −182° (c=1 i DMF)
Formel vikt 432.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.