Läs mer
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-fenylpropionsyra, 95 %
Produktkod. 15489545
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489545 250 mg 250mg
15498597 1 g 1g
15408607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52074.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 220498-02-2 | C24H21NO4 | 387,435 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220498-02-2
Molekylformel C24H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 387.435
MDL-nummer MFCD01311783
InChI-nyckel PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Synonym r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-l-beta-phenylalanine, fmoc-beta-phe-oh, r-n-fmoc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-fmoc-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-r-phenylalanine, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-d-?-phe-oh
PubChem CID 2734302
IUPAC-namn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-fenylpropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7982022
Formel vikt 387.43
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.