Läs mer
(R)-3-Hydroxy-1-methyl-piperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Hydroxy-1-methyl-piperidine |
| CAS | 28808-26-6 |
| Molekylformel | C6H13NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (3R)-1-Methyl-3-piperidinol, (+)-3-Hydroxy-1-methylpiperidine, (3R)-1-Methylpiperidin-3-ol, (3R)-1-Methylpiperidin-3-ol, (R)-1-Methyl-3-piperidinol, (R)-1-Methylpiperidin-3-ol, (R)-3-Hydroxy-1-methylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CN1CCC[C@@H](O)C1 |
| IUPAC-namn | (3R)-1-methylpiperidin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vikt | 115.0997 |