Läs mer
(R)-3-Hydroxy Myristic Acid Dicyclohexylammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Hydroxy Myristic Acid Dicyclohexylammonium Salt |
| CAS | 76062-98-1 |
| Molekylformel | C26H51NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-3-Hydroxytetradecanoic Acid N-cyclohexylcyclohexanamine Salt, D-3-Hydroxytetradecanoic Acid N-cyclohexylcyclohexanamine Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O3.C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17);11-13H,1-10H2/t13-;/m1./s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@H](CC(=O)O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | N-cyclohexylcyclohexanamine;(3R)-3-hydroxytetradecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.69 |
| Formel vikt | 425.3869 |