Läs mer
(R)-3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(3)-Hydroxymyristic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 76062-97-0 |
| Molekylformel | C15 H30 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (3R)-3-hydroxytetradecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.4 |
| Formel vikt | 258.2195 |