Learn More
(R)-3-Hydroxybutanoic acid, MedChemExpress
Product Code. 16405467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
Product Code. Quantity Unit Size
16405467 50 mg 50mg
1 options
Product Code. 16405467 Supplier Medchem Express Supplier No. HYW051723
 Restricted Item
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress (R)-3-Hydroxybutanoic acid is a metabolite, and converted from acetoacetic acid catalyzed by 3-hydroxybutyrate dehydrogenase. (R)-3-Hydroxybutanoic acid has applications as a nutrition source and as a precursor for vitamins, antibiotics and pheromones.
(R)-3-Hydroxybutanoic acid is a metabolite, and converted from acetoacetic acid catalyzed by 3-hydroxybutyrate dehydrogenase. (R)-3-Hydroxybutanoic acid has applications as a nutrition source and as a precursor for vitamins, antibiotics and pheromones.
Specifications
Chemical Name or Material (R)-3-Hydroxybutanoic acid
Physical Form Solid-Liquid Mixture
CAS 625-72-9
Color Off-White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C4H8O3
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym (R)-(-)-3-Hydroxybutanoic acid (R)-3-Hydroxybutyric acid
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (960.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](O)CC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 104.1
Formula Weight 104.1
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.