Läs mer
(R)-3-Hydroxydecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(3)-Hydroxydecanoic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 56618-58-7 |
| Molekylformel | C11H22O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (3R)-3-hydroxydecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.29 |
| Formel vikt | 202.1569 |