missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt |
| CAS | 1402046-49-4 |
| Molekylformel | C4H7KO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-hydroxy-2-methylpropanoic Acid Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.K/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1 |
| LEDER | OC[C@@H](C)C(O[K])=O |
| IUPAC-namn | potassium;(2R)-3-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.19 |
| Formel vikt | 142.0032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?