Läs mer
(R)-(+)-3-hydroxipyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378856
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378856 1 g 1g
11388856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19499.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2799-21-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
(R)-(+)-3-hydroxipyrrolidin används vid enantioselektiv tillsats av dietylzink till aromatiska aldehyder som leder till optiskt aktiva sekundära alkoholer. Används även för att förbereda-κ -opioidreceptoragonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-3-hydroxipyrrolidin används vid enantioselektiv tillsats av dietylzink till aromatiska aldehyder som leder till optiskt aktiva sekundära alkoholer. Används även för att förbereda-κ -opioidreceptoragonister.
Löslighet Löslig i vatten och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras under inert gas. Den är känslig för fukt. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Den är hygroskopisk och känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2799-21-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.122
MDL-nummer MFCD00145220
InChI-nyckel JHHZLHWJQPUNKB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine, r-pyrrolidin-3-ol, r-3-pyrrolidinol, 3r-pyrrolidin-3-ol, 3r-3-pyrrolidinol, r-hydroxypyrrolidine, r-+-3-hydroxypyrrolidine, r-hp, 3-pyrrolidinol, 3r, 3r-pyrrolidinol
PubChem CID 2759337
IUPAC-namn (3R)-pyrrolidin-3-ol
LEDER C1CNCC1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Smältpunkt 15°C
Densitet 1.048
Kokpunkt 108°C to 110°C (8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 1 g
Beilstein 5376132
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Optisk rotation +6.5° (c=3.5 in Methanol)
Formel vikt 87.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-3-Pyrrolidinol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.