Läs mer
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15479477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479477 1 g 1g
15489477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52743.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride is used as a darifenacin Intermediate.
Solubility
Soluble in DMSO.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104706-47-0
Molekylformel C4H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 123.58
MDL-nummer MFCD00191570
InChI-nyckel QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 2759336
IUPAC-namn (3R)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
LEDER C1CNCC1O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Smältpunkt 104°C to 107°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4450078
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
Optisk rotation −7.6° (c=3.5 in Methanol)
Formel vikt 123.58
Procent renhet 97%