Läs mer
(R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 104706-47-0 |
| Molekylformel | C4H10ClNO |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | (3R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, 3-(R)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.O[C@@H]1CCNC1 |
| IUPAC-namn | (3R)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.58 |
| Formel vikt | 123.0451 |