Läs mer
(R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30404646
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30404646 25 g
1 options
Produktkod. 30404646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95305025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
CAS 104706-47-0
Molekylformel C4H10ClNO
Kvantitet 25 g
Synonym (3R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, 3-(R)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
LEDER Cl.O[C@@H]1CCNC1
IUPAC-namn (3R)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 123.58
Formel vikt 123.0451