Läs mer
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, TRC
Produktkod. 30392628
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392628 1 g
1 options
Produktkod. 30392628 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9577601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS 86087-24-3
Molekylformel C4H8O2
Kvantitet 1 g
Synonym (3R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (3R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydrofuran-3-ol
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m1/s1
LEDER O[C@@H]1CCOC1
IUPAC-namn (3R)-oxolan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Formel vikt 88.0524