Läs mer
(R)-3-isopropyl-2,5-dimetoxi-3,6-dihydropyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492456
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492456 1 mL 1ml
15482456 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56077.XF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109838-85-9 | C9H16N2O2 | 184.239 g/mol
(R)-3-isopropyl-2,5-dimetoxi-3,6-dihydropyrazinChiral hjälpmedel för syntes avα -aminosyror. Det är en hämmare med antitumöraktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-3-isopropyl-2,5-dimetoxi-3,6-dihydropyrazinChiral hjälpmedel för syntes avα -aminosyror. Det är en hämmare med antitumöraktivitet.
Löslighet Löslig
i kloroform och etanol
Noter
°Förvaras vid -20 C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Hygroskopisk. Håll under inert atmosfär.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109838-85-9
Molekylformel C9H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 184.239
MDL-nummer MFCD00040565
InChI-nyckel FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2r, r-2,5-dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine, 2r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpiperazine, 2r-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine, 2r---2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
PubChem CID 736066
IUPAC-namn (2R)-3,6-dimetoxi-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
LEDER CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
Densitet 1.028
Flampunkt 85°C (185°F)
Kvantitet 1 mL
Beilstein 3542790
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform and Ethanol
Optisk rotation −102° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.