Läs mer
(R)-(-)-3-Metyl-2-butanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383136
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383136 250 mg 250mg
11373136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11008.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1572-93-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
(R)-(-)-3-Metyl-2-butanol, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-3-Metyl-2-butanol, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av andra kemikalier.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1572-93-6
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00065949
InChI-nyckel MXLMTQWGSQIYOW-RXMQYKEDSA-N
Synonym 2r-3-methylbutan-2-ol, r---3-methyl-2-butanol, 2-butanol, 3-methyl-, 2r, r-3-methyl-2-butanol, r-3-methylbutan-2-ol, 2r-3-methyl-2-butanol, r---isopropyl methyl carbinol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
PubChem CID 638099
IUPAC-namn (2R)-3-metylbutan-2-ol
LEDER CC(C)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-3-Methyl-2-butanol
Kokpunkt 112°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1105
Beilstein 3535088
Optisk rotation −5° (Neat)
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.