Läs mer
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-3-Methylcyclopentanone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| Formel vikt | 98.0732 |