Läs mer
(R)-3-metylmorfolin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 15545216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15545216 1 g 1g
15509911 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15545216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456780010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 953780-78-4 | C5H11NO·ClH | 137,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 953780-78-4
Molekylformel C5H11NO·ClH
Molekylvikt (g/mol) 137.61
InChI-nyckel MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
Synonym r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 57356922
IUPAC-namn (3R)-3-metylmorfolin;hydroklorid
LEDER CC1COCCN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Smältpunkt 126,0 °C till 128,5 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96,0 till max. 104% min. (argentometri)
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 1.86
Formel vikt 137.61
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.