Läs mer
(R)-3-Methylpyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Methylpyrrolidine |
| CAS | 69498-24-4 |
| Molekylformel | C5 H11 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3R)-3-Methylpyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N/c1-5-2-3-6-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CCNC1 |
| IUPAC-namn | (3R)-3-methylpyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.147 |
| Formel vikt | 85.089 |