Läs mer
(R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15432182 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432182 5 g 5g
15402182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432182 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1624261-27-3
Molekylformel C10H13NO·ClH
Molekylvikt (g/mol) 199.68
InChI-nyckel BZPHPXWWVHPSOP-PPHPATTJSA-N
Synonym r-3-phenylmorpholine hydrochloride, 3r-3-phenyl-morpholine hcl, 3r-3-phenylmorpholine hydrochloride
PubChem CID 71650782
IUPAC-namn (3R)-3-phenylmorpholine;hydrochloride
LEDER C1COCC(N1)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
Smältpunkt 192.0°C to 193.5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 199.68
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.