Läs mer
(R)-(-)-3-Piperidinamin-dihydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10361970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10361970 250 mg 250mg
10431250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436412500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 334618-23-4
Molekylformel C5H12N2·2ClH
Molekylvikt (g/mol) 173.09
InChI-nyckel GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Synonym r-3-aminopiperidine dihydrochloride, r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine dihydrochloride, r-3-piperidinamine dihydrochloride, 3r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r-3-amino-piperidine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine 2hcl, r-3-aminopiperidine 2hcl, r-3-amino piperidine dihcl
PubChem CID 16211333
IUPAC-namn (3R)-piperidin-3-amin;dihydroklorid
LEDER C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 207.5°C to 211.5°C
Färg Tan till vitt
Elementaranalys 33.5 to 35.9% C, 15.5 to 16.8% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Specifik rotation -1° to -3° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formel vikt 173.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.