missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R-(-)-3-Quinuclidinol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(-)-3-Quinuclidinol Hydrochloride |
| CAS | 42437-96-7 |
| Molekylformel | C7H14ClNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol Hydrochloride, (R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol Hydrochloride, (3R)-3-Quinuclidinol Hydrochloride, (R)-(-)-3-Hydroxyquinuclidinium Chloride, (R)-3-Quinuclidinol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O[C@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC-namn | (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.65 |
| Formel vikt | 163.0764 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?