Läs mer
(R)-3-((S)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-((S)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17-18,23H,4,7-8,13H2/t17-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 357.14 |