Beskrivning
- R-300 uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet
- Dess modulära design möjliggör förlängning av Rotavapor R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Elektronisk hiss |
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Hastighet | 280 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivning till 95 °C |
| Visa | I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox) |
| Inkluderar | Ingen recirkulerande kylare |
| Glasmonteringstyp | Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) |
| Typ | Rotary Evaporator System |
| Standard konisk fog | SJ 29/32 |