Läs mer
BUCHI R-300-system med elektronisk lyft- 1000 ml
Produktkod. 15511270 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Inkluderar:
F-305: kylkapacitet 550 W (vid 15° C (-10 C °till +25 °C))
F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C))
Ingen recirkulerande kylare
Glasmonteringstyp:
Kallfälla (kondensor och mottagningskolv är P+G-LT-belagda)
Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda)
Visa:
I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox)
I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Glasmonteringstyp Visa unitSize
15511270 F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C)) Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox) Varje
15415875 Ingen recirkulerande kylare Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox) Varje
15435875 F-305: kylkapacitet 550 W (vid 15° C (-10 C °till +25 °C)) Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox Varje
15455875 F-305: kylkapacitet 550 W (vid 15° C (-10 C °till +25 °C)) Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox) Varje
15521270 F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C)) Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox Varje
15581260 Ingen recirkulerande kylare Kallfälla (kondensor och mottagningskolv är P+G-LT-belagda) I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15511270 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11SR300211VP21
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet. Dess modulära design möjliggör förlängning av Rotavapor R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent.
  • R-300 uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet
  • Dess modulära design möjliggör förlängning av Rotavapor R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Elektronisk hiss
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighet 280 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 95 °C
Visa I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox)
Inkluderar F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C))
Glasmonteringstyp Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda)
Typ Rotary Evaporator System
Standard konisk fog SJ 29/32