Läs mer
BUCHI R-300-system med elektronisk lyft- 1000 ml
Produktkod. 15581260 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Inkluderar:
F-305: kylkapacitet 550 W (vid 15° C (-10 C °till +25 °C))
F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C))
Ingen recirkulerande kylare
Glasmonteringstyp:
Kallfälla (kondensor och mottagningskolv är P+G-LT-belagda)
Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda)
Visa:
I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox)
I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Glasmonteringstyp Visa unitSize
15581260 Ingen recirkulerande kylare Kallfälla (kondensor och mottagningskolv är P+G-LT-belagda) I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox Varje
15415875 Ingen recirkulerande kylare Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox) Varje
15435875 F-305: kylkapacitet 550 W (vid 15° C (-10 C °till +25 °C)) Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox Varje
15455875 F-305: kylkapacitet 550 W (vid 15° C (-10 C °till +25 °C)) Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox) Varje
15511270 F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C)) Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox) Varje
15521270 F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C)) Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15581260 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11SR300211CS01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet. Dess modulära design möjliggör förlängning av Rotavapor R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent.
  • R-300 uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet
  • Dess modulära design möjliggör förlängning av Rotavapor R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent.
Specifikationer
Beskrivning Elektronisk hiss
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighet 280 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 95 °C
Visa I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox
Inkluderar Ingen recirkulerande kylare
Glasmonteringstyp Kallfälla (kondensor och mottagningskolv är P+G-LT-belagda)
Typ Rotary Evaporator System
Standard konisk fog SJ 29/32