Läs mer
BUCHI R-300-system med elektronisk lyft- 5000 ml
Produktkod. 15591270 Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
F-305: kylkapacitet 550 W (vid 15° C (-10 C °till +25 °C))
F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C))
Ingen recirkulerande kylare
Glasmonteringstyp:
Kallfälla (kondensor och mottagningskolv är P+G-LT-belagda)
Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda)
Visa:
I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox)
I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15591270
Brand: BUCHI 11SR300251VP21
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet. Dess modulära design möjliggör förlängning av Rotavapor R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent.
  • R-300 uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet
  • Dess modulära design möjliggör förlängning av Rotavapor R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent.
Specifikationer
Beskrivning Elektronisk hiss
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 5 L
Hastighet 280 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivning +220 °C
Visa I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox)
Inkluderar F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C))
Glasmonteringstyp Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda)
Typ Rotary Evaporator System
Standard konisk fog SJ 29/32