Läs mer
BUCHI R-300-system med elektronisk lyft- 5000 ml
Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
F-305: kylkapacitet 550 W (vid 15° C (-10 C °till +25 °C))
F-308: kylkapacitet 900 W (vid 15 °C (-10 C °till +25 °C))
Ingen recirkulerande kylare
Glasmonteringstyp:
Kallfälla (kondensor och mottagningskolv är P+G-LT-belagda)
Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda)
Visa:
I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox)
I-300, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- R-300 uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet
- Dess modulära design möjliggör förlängning av Rotavapor R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Elektronisk hiss |
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighet | 280 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivning +220 °C |
| Visa | I-300 Pro, med Woulff-flaska (inkluderar VacuBox) |
| Inkluderar | Ingen recirkulerande kylare |
| Glasmonteringstyp | Vertikal (kondensor och mottagande kolv är P+G-belagda) |
| Typ | Rotary Evaporator System |
| Standard konisk fog | SJ 29/32 |