Läs mer
(R)-4-(1-aminoetyl)fenol, 97 %
Produktkod. 15429428
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15429428 1 g 1g
15449428 250 mg 250mg
15439428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63001.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 134855-89-3 | C8H12BrNO | 218,094 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134855-89-3
Molekylformel C8H12BrNO
Molekylvikt (g/mol) 218.094
MDL-nummer MFCD03844647
InChI-nyckel PZBBMKOZPQAHRA-RGMNGODLSA-N
Synonym s-4-1-amino-ethyl-phenol hydrobromid, s---1-4-hydroxyphenyl ethylamine hydrobromide
PubChem CID 49758827
IUPAC-namn 4-[(lS)-1-aminoetyl]fenol;hydrobromid
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)O)N.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.